Learn More
Phenyltrimethylammonium hydroxide, 0.1 M in methanol
Codice prodotto. p-184247 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10781832
Marca: Thermo Scientific Acros 422021000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1899-02-1 | C9H15NO | 153.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Phenyltrimethylammonium hydroxide
Colore Colorless
Nota nome 0.1M in Methanol
CAS 1899-02-1, 67-56-1
Formula molecolare C9H15NO
Formula lineare C6H5N(CH3)3OH
Numero MDL MFCD00041899
Concentrazione 0.09 to 0.11M
Densità 0.8000g/mL
Sinonimo methelute, phenyltrimethylammonium hydroxide, trimethylanilinium hydroxide, phenyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethylphenylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenaminium hydroxide, n,n,n-trimethylanilinium hydroxide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, ptah, ammonium, phenyltrimethyl-, hydroxide
InChI Key HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name N,N,N-trimethylanilinium hydroxide
Molecular Weight (g/mol) 153.23
PubChem CID 15913
ChEBI CHEBI:85062
Peso formulazione 153.22
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 0.8
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 10°C
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenyltrimethylammonium hydroxide, 0.1 M in methanol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Hazard Statement
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.