Learn More
uvex Pheos B-S-WR Elmetto protettivo
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Il guscio rigido e robusto dell'elmetto garantisce la massima protezione dalle pressioni esterne ed è conforme a tutti i requisiti di sicurezza stabiliti per il settore edilizio o industriale.
- Grazie al funzionale sistema di accessori, uvex pheos è un elmetto di sicurezza industriale particolarmente versatile.
- Che si tratti di visiera, occhiali protettivi, cuffie o torce da testa, gli elmetti da lavoro si adattano in modo semplice e veloce ad ogni singola esigenza.
- La bardatura interna è dotata di un sistema di regolazione graduale a rotella che consente di mantenerla saldamente in posizione.
- La visiera corta garantisce una visibilità illimitata verso l'alto.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN 397 |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Hard Hats |
| Materiale | HDPE |
| Modello | 9772 |
| Product Type | Industrial Safety Helmet |
| Size | 52 to 61 cm |
| Dimensioni (sistema metrico) | 52 to 61 cm |
| Stile | Short Brim |
| Ventilato | Ventilated |
| Vedi altri risultati |