Learn More
Uvex Occhiali a stanghetta
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
:
Lens Tint: Trasparente
Descrizione
- Le stanghette di forma ergonomica con speciale struttura Grip ed estremità morbide garantiscono una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione, mantenendo gli occhiali in posizione anche durante i lavori più impegnativi.
- La maggior circolazione dell'aria, resa possibile dalle svariate cavità nelle stanghette, garantisce uno straordinario comfort.
- Il nasello modellato anatomicamente va a completare il comfort.
Specifica
Specifica
| Lens Coating | Uncoated |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Safety Glasses |
| Materiale | Polycarbonate |
| Monouso | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Materiale del telaio | Polypropylene, TPE |
| UV Protection | UV400 |
| Frame Type | Sport |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |