Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phloxine B, 85%, pure, high purity, Biological stain
Codice prodotto. 10133730 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10133730 5 g Glass bottle 5g
10501641 25 g Glass bottle 25g
2 options
Codice prodotto. 10133730
Marca: Thermo Scientific Chemicals 189470050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 18472-87-2 | C20H2Br4Cl4Na2O5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18472-87-2
Formula molecolare C20H2Br4Cl4Na2O5
Numero MDL MFCD00005061
Sinonimo Acid Red 92, C.I. 45410
Specifica
Absorbance 875 to 1300 (at lambda max.)
Materiale o nome chimico Phloxine B
Rapporto di assorbimento 1.38 to 2.24
Contenuto di colorante 80% min. (on anhydrous substance)
Intervallo percentuale saggio 85%
Beilstein 19, IV, 2921
Indice di Merck 15, 7440
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 546 to 550nm (in 50:50 METHS:water)
Peso formulazione 829.64
Perdita all'essiccatura 10% max. (105°C)
Percent Purity 85%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Brown to Brown/Red
Quantità 5 g
Forma fisica Powder