Learn More
A&D Weighing Bilancia analitica Phoenix GH, approvata per Classe I
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7203367
Click to view available options
Capacità:
120 g
220 g
250 g
320 g
51 g/220 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16601122
Marca: A&D Weighing GH202EC
La tecnologia di pesatura basata su sensore elettromagnetico ordinale (OES) offre la massima accuratezza e precisione.
  • Approvazione CE del tipo
  • Ampio campo di pesatura
  • Vetro antistatico
  • Calibrazione automatica one-touch con peso di calibrazione interno motorizzato
  • Calibrazione automatica al variare della temperatura ambiente
  • Interfaccia RS-232C di serie per stampante, PC o altre periferiche
  • Conforme a GLP, GMP e ISO
  • Funzione Memoria dati
  • Numero ID per output GLP
  • Funzione Spegnimento automatico
  • Grande camera di pesata: 183 (L) x 148,5 (P) x 251 (H) mm
  • Software di comunicazione WinCT (download)
Specifica
Certificazione/Conformità GLP/GMP/GCP/ISO/OIML
Tipo di collegamento RS-232 C
Capacità 51 g/220 g
Tipo di display LCD
Leggibilità 0.01 mg/0.1 mg
Materiale Stainless Steel
Modello GH-202-EC
Tempo di stabilizzazione 3.5 sec. (0.1 mg)/8 sec. (0.01 mg)
Requisiti elettrici 120/240 V to adapter (12 V, 300 mA)