missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phorate 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30308936
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30308936

Marca: Dr. Ehrenstorfer DREA16080000AC1000

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Phorate
CAS 298-02-2
Nomi componenti o analita Phorate
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C7 H17 O2 P S3
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
Sinonimo Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl S-[(ethylthio)methyl] ester, American Cyanamid 3911, ENT 24,042, Experimental Insecticide 3911, Granutox, L 11/6, O,O-Diethyl S-[(ethylthio)methyl] phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-ethylmercaptomethyl dithiophosphate, O,O-Diethyl S-ethylthiomethyl dithiophosphate, Phorate, Phorate 10G, Thimet, Thimet 10G, Thimet G, Timet, VUAgT 182, suScon FuMing
InChI Formula InChI=1S/C7H17O2PS3/c1-4-8-10(11,9-5-2)13-7-12-6-3/h4-7H2,1-3H3
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCSCC
IUPAC Name diethoxy-(ethylsulfanylmethylsulfanyl)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Solvent or Matrix Acetone
Industry Type Environmental Testing
Molecular Weight (g/mol) 260.38
Quantità 1 mL
Peso formulazione 260.0128 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato