missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phosfolan-methyl 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30325471
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30325471

Marca: Dr. Ehrenstorfer DREA16115000ME100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Phospholan-methyl
CAS 5120-23-0
Nomi componenti o analita Phospholan-methyl
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C5 H10 N O3 P S2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Imidocarbonic acid, phosphonodithio-, cyclic ethylene P,P-dimethyl ester (7CI,8CI), Phosphoramidic acid, 1,3-dithiolan-2-ylidene-, dimethyl ester (9CI), 1,2-Ethanedithiol, cyclic ester with phosphonodithioimidocarbonic acid P,P-dimethyl ester, Phosfolan-methyl, Phosphoramidic acid, N-1,3-dithiolan-2-ylidene-, dimethyl ester
InChI Formula InChI=1S/C5H10NO3PS2/c1-8-10(7,9-2)6-5-11-3-4-12-5/h3-4H2,1-2H3
SMILES COP(=O)(OC)N=C1SCCS1
IUPAC Name N-dimethoxyphosphoryl-1,3-dithiolan-2-imine
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 227.24
Quantità 1 mL
Peso formulazione 226.984 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato