Learn More
Phosphate buffer solution, pH 6.4 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phosphate buffer solution |
| CAS | 7732-18-5 |
| pH | 6.4 |
| Quantità | 1000 mL |
| Imballaggio | Flacone |
| Grado | Eu. Ph. Reference |