Learn More
Phosphate buffer solution, pH 7.2, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phosphate Buffer Solution Ph 7.2 |
| Densità | 0.995g/mL at 25°C |
| Quantità | 500 mL |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |