Learn More
Corning™ Soluzione tampone salino fosfato
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15313581
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15313581 6 x 500 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15313581 Fornitore Corning™ N. del fornitore 21040CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.25€
    58.21€ / pezzi 6
    Risparmia 2.04€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Used alone or in combination with other agents for washing tissues and cells.
  • Provide cells with water and inorganic ions
  • Maintains physiological pH and osmotic pressure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Soluzione tampone salino fosfato
Concentrazione 1 X
pH 7.4
Quantità 6 x 500 mL
Tipo di soluzione Tampone fosfato salino