Learn More
PBS with Tween™ 20, Phosphate Buffered Saline, Ready-to-Dissolve pouches, pH 7.4, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10869020
Click to view available options
Quantità:
10 g x 10 Foil Pouches
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10869020
Marca: Fisher BioReagents BP293810
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Contents of pouch dissolved in 1L ultrapure water yield a 0.01M phosphate buffered saline solution
  • Quick and easy to mix, dissolution time is less than 5 minutes
  • 1L solution contains 0.138M NaCl, 0.0027M KCl, and 0.05% Tween 20
  • Sold as 10 foil pouches each containing 10g of preweighed content
  • PBS-Tween solutions are used as wash buffers and diluent for immunodetection techniques
  • The addition of Tween 20, a detergent, helps to decrease non-specific binding and improve detection
  • Intended for laboratory research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico PBS
pH 7.4
Forma fisica Powder
Quantità 10 g x 10 Foil Pouches
Sinonimo PBS-Tween