Learn More
WTW™ Kit di analisi per fosfati
Click to view available options
Tipo:
COD O2 Cell Test Kit
Kit di test in cuvetta CombiCheck per fosfato (PO4)
n-Ten (nonionic) Surfactant Cell Test Kit
N. di test:
25
90
95
Dimensione della confezione:
2L
Pezzo
pezzi 25
Descrizione
- Variety of instrumentation for measuring phosphates
- PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex photometers
- For waste water, drinking water, surface water, fertilizers
- CombiCheck Phosphate (PO<sub>4</sub>) cell test kit
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For waste water, drinking water, surface water, fertilizers |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral photometers |
| Include | Certificates |
| N. di test | 25 |
| Range | 0.5 to 30 mg/L PO4-P, 1.5 to 92 mg/L PO4 |
| Sufficiente per | 25 Tests |
| Metodo test | Photometric |
| Tipo | n-Ten (nonionic) Surfactant Cell Test Kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- test fosfati, o-fosfato
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid, ammonium monovanadate