Learn More
WTW™ Kit di analisi per fosfati
Codice prodotto. 11777315
Click to view available options
Tipo:
COD O2 Cell Test Kit
Kit di test in cuvetta CombiCheck per fosfato (PO4)
n-Ten (nonionic) Surfactant Cell Test Kit
N. di test:
25
90
95
Dimensione della confezione:
2L
Pezzo
pezzi 25
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11777315
Marca: WTW™ 252076
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Obtain precision measurements for waste water, drinking water, surface water, and fertilizers with CombiCheck Phosphate (PO4) cell test kits.
  • Variety of instrumentation for measuring phosphates
  • PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex photometers
  • For waste water, drinking water, surface water, fertilizers
  • CombiCheck Phosphate (PO<sub>4</sub>) cell test kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Analiti Blu di fosfomolibdeno
Da utilizzare con (applicazione) Per acque reflue, acqua potabile, acque di superficie, fertilizzanti
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fotometri PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex
Include Certificati
N. di test 90
Range 0.5 to 25 mg/L PO4-P, 0.5 to 25 mg/L Total, 1.5 to 76.7 mg/L PO4
Sufficiente per 25 test
Metodo test Fotometrico
Tipo Kit di test in cuvetta CombiCheck per fosfato (PO4)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphate Cell Test P7/25 Method: photometric 0.5 - 25.0 mg/l PO
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid