Learn More
WTW™ Kit di analisi per fosfati
Click to view available options
Tipo:
COD O2 Cell Test Kit
Kit di test in cuvetta CombiCheck per fosfato (PO4)
n-Ten (nonionic) Surfactant Cell Test Kit
N. di test:
25
90
95
Dimensione della confezione:
2L
Pezzo
pezzi 25
Descrizione
- Variety of instrumentation for measuring phosphates
- PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex photometers
- For waste water, drinking water, surface water, fertilizers
- CombiCheck Phosphate (PO<sub>4</sub>) cell test kit
Specifica
Specifica
| Analiti | Blu di fosfomolibdeno |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per acque reflue, acqua potabile, acque di superficie, fertilizzanti |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fotometri PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex |
| Include | Certificati |
| N. di test | 90 |
| Range | 0.5 to 25 mg/L PO4-P, 0.5 to 25 mg/L Total, 1.5 to 76.7 mg/L PO4 |
| Sufficiente per | 25 test |
| Metodo test | Fotometrico |
| Tipo | Kit di test in cuvetta CombiCheck per fosfato (PO4) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phosphate Cell Test P7/25 Method: photometric 0.5 - 25.0 mg/l PO
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid