Learn More
Macherey-Nagel™ Phosphatesmo MI Qualitative Test Paper
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Indicatore di colore:
White to Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Macherey-Nagel Phosphatesmo MI Qualitative Test Paper, Color Indicator: White to yellow, For Use With: For detection of Alkaline Phosphatase in milk, Quantity: 50Pack, Storage Requirements: 2 to 8 deg.C
Specifica
Specifica
| Indicatore di colore | White to Yellow |
| Da utilizzare con (applicazione) | For detection of Alkaline Phosphatase in milk |
| Quantità | 50 Pack |
| Requisiti di stoccaggio | 2°C to 8°C |
| Tipo | Qualitative Test Paper |