Learn More
Phospho-Beta Catenin (Ser552) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
119.00€ - 319.00€
Specifica
| Antigene | Beta Catenin (Ser552) |
|---|---|
| Concentrazione | 150 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30235752
|
Proteintech
28778-1-AP-100UL |
100 μL |
360.00€ 319.00€ / 100µL Risparmia 41.00€ 11% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30233366
|
Proteintech
28778-1-AP-20UL |
20 μL |
135.00€ 119.00€ / 20µL Risparmia 16.00€ 11% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The Phospho-Beta Catenin (Ser552) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-Beta Catenin (Ser552). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-Beta Catenin (Ser552) antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.Specifica
| Beta Catenin (Ser552) | |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| CTNNB; DKFZp686D02253; FLJ25606; FLJ37923 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |
| 150 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 1499 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |