Learn More
Phospho-MEK1 (Ser298) Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
119.00€ - 319.00€
Specifica
| Antigene | MEK1 (Ser298) |
|---|---|
| Clone | 3F10G10 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30236910
|
Proteintech
68047-1-IG-100UL |
100 μL |
360.00€ 319.00€ / 100µL Risparmia 41.00€ 11% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30235170
|
Proteintech
68047-1-IG-20UL |
20 μL |
135.00€ 119.00€ / 20µL Risparmia 16.00€ 11% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The Phospho-MEK1 (Ser298) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human Phospho-MEK1 (Ser298). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-MEK1 (Ser298) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Specifica
| MEK1 (Ser298) | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 5604 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| Store at -20°C. |
| 3F10G10 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Monoclonal Antibody |