Learn More
Phospho-MEK1 (Thr292) Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
119.00€ - 319.00€
Specifica
Antigene MEK1 (Thr292)
Clone 2D7A8
Concentrazione 1000 μg/mL
Applicazioni Western Blot, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
30238126
Vedere i documenti
Proteintech
67873-1-IG-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
135.00€
119.00€ / 20µL
Risparmia 16.00€
11% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
30238137
Vedere i documenti
Proteintech
67873-1-IG-100UL
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
360.00€
319.00€ / 100µL
Risparmia 41.00€
11% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The Phospho-MEK1 (Thr292) antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human Phospho-MEK1 (Thr292). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-MEK1 (Thr292) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA, FC (Intra) analysis.
Specifica
Specifica
MEK1 (Thr292)
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
5604
Peptide
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
2D7A8
Western Blot, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody