Learn More
Phospho-NF-κB p65 (Ser468) Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00€ - 399.00€
Specifica
| Antigene | NF-κB p65 (Ser468) |
|---|---|
| Clone | 6N1 |
| Concentrazione | 500 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Recombinant Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30238087
|
Proteintech
82335-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€ 399.00€ / 100µL Risparmia 40.00€ 9% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30233252
|
Proteintech
82335-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€ 129.00€ / 20µL Risparmia 20.00€ 13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The Phospho-NF-κB p65 (Ser468) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-NF-κB p65 (Ser468). This antibody recognizes human, mouse antigen. The Phospho-NF-κB p65 (Ser468) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Specifica
| NF-κB p65 (Ser468) | |
| 500 μg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 5970 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 6N1 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| MGC131774; NFKB3; p65 | |
| IgG | |
| Protein A purification | |
| Recombinant Antibody |