Learn More
Phospho-P53 (Ser15) Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 1H6G1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
135.00€ - 360.00€
Specifica
| Antigene | Phospho-P53 (Ser15) |
|---|---|
| Clone | 1H6G1 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17251476
|
Proteintech
67826-1-IG-20UL |
20 μL |
135.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17241476
|
Proteintech
67826-1-IG-100UL |
100 μL |
360.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
TP53, also known as P53 and NY-CO-13, belongs to the p53 family and has 9 isoforms. In SDS-Page, the observed molecular weight is about 53 kDa. TP53 acts as a tumor suppressor in many tumor types, including growth arrest or apoptosis depending on the physiological circumstances and cell types. It is involved in cell cycle regulation as a trans-activator that acts to negatively regulate cell division by controlling a set of genes required for this process. TP53 Localizes in the nucleus in most cells but found in the cytoplasm in some cells. (PMID: 26166714; PMID: 25225161)
Specifica
| Phospho-P53 (Ser15) | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| Human | |
| Primary |
| 1H6G1 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| 7157 |