Learn More
Phospho-TDP43 (Ser409/410) Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 6M10, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
149.00€ - 439.00€
Specifica
| Antigene | Phospho-TDP43 (Ser409/410) |
|---|---|
| Clone | 6M10 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16800436
|
Proteintech
80007-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16890426
|
Proteintech
80007-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The Phospho-TDP43 (Ser409/410) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-TDP43 (Ser409/410). This antibody recognizes human, mouse antigen. The Phospho-TDP43 (Ser409/410) antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
| Phospho-TDP43 (Ser409/410) | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
| 6M10 | |
| Monoclonal | |
| Rabbit | |
| 23435 | |
| Primary |