Learn More
Phospho-TSC2 (Ser939) Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marca:  Proteintech 81654-1-RR-100UL
Codice prodotto. 30237799
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The Phospho-TSC2 (Ser939) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-TSC2 (Ser939). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-TSC2 (Ser939) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
TSC2 (Ser939)
Recombinant Monoclonal
500 μg/mL
FLJ43106; LAM; TSC4
Peptide
100 μL
Primary
Human
200 kDa
Liquid
Western Blot, ELISA
2B18
Unconjugated
Rabbit
Protein A purification
RUO
7249
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Recombinant Antibody