Learn More
Thermo Scientific™ Phosphodiesterase 4 Inhibitor
Codice prodotto. 15426399
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
Codice prodotto. 15426399
Marca: Thermo Scientific™ J64453.MB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Pyrazole compound with a high-affinity active site binding inhibitor of phosphodiesterases IVB and IVD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 25 mg
Descrizione Pale Yellow
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Pyrazole compound with a high-affinity active site binding inhibitor of phosphodiesterases IVB and IVD
CAS 346440-86-6
Formula molecolare C14H15N3O4
Peso formulazione 289.29g/mol
Sinonimo Ethyl 3,5-dimethyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Sensibilità Light Sensitive
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Solid