Learn More
Phosphonitrilic chloride trimer, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phosphonitrilic chloride trimer |
| Punto di fusione | 111.0°C to 115.0°C |
| Quantità | 5 g |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Fieser | 02,206; 04,386; 06,469 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether, benzene, toluene |
| Peso formulazione | 347.65 |
| Percent Purity | 98% |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Gravità specifica | 1.98 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phosphonitrilic chloride trimer
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.