Learn More
Phosphonitrilic chloride trimer, 98%
Codice prodotto. p-3776988 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10367400
Marca: Thermo Scientific Acros 174280050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 940-71-6 | Cl6N3P3 | 347.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 940-71-6
Formula molecolare Cl6N3P3
Molecular Weight (g/mol) 347.65
Numero MDL MFCD00006474
InChI Key UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phosphonitrilic chloride trimer, hexachlorocyclotriphosphazene, hexachlorophosphazene, triphosphonitrilic chloride, triphosphonitrile chloride, hexachlorotriphosphonitrile, cyclophosphazene dichloride trimer, hexachlorocyclophosphazatriene, hexachlorocyclotriphosphazatriene, phosphononitrilic chloride trimer
PubChem CID 220225
IUPAC Name 2,2,4,4,6,6-hexachloro-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-triene
SMILES N1=P(N=P(N=P1(Cl)Cl)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphonitrilic chloride trimer
Punto di fusione 111.0°C to 115.0°C
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Fieser 02,206; 04,386; 06,469
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether, benzene, toluene
Peso formulazione 347.65
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.98
Densità 1.9800g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphonitrilic chloride trimer
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.