Learn More
Brady™ Phosphorescent Polyester Photoluminescent Tape
Codice prodotto. 11529283
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15.24 m x 107.95 mm
15.24 m x 28.58 mm
15.24 m x 57.15 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11529283
Marca: Brady™ 076712
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Il consumabile B-582 è ideale per la segnaletica direzionale e di uscita, l’identificazione di estintori e allarmi antincendio, la marcatura di percorsi di uscita luminosi, nonché la creazione di sistemi direzionali per vie di fuga o evacuazione.
  • In accordance with ASTM 2030-99: Recommended Uses of Photoluminescent Safety Markings.
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 523, ASTM E 162, ASTM E 2072-00, ASTM E 2073-00, ASTM E 648, ASTM E 662, DIN 67510, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Lloyd's Register SAS F050294.p, OSHA 29 CFR 1910.37, PSPA Standard 002 Part 2
Descrizione GlobalMark Photoluminescent Tape
Tipo di adesivo Acrylic, Pressure-sensitive, Permanent
Rivestimento None
Colore Photoluminescent Green
Finitura Gloss
Formato Continuous
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Exit and egress marking, General Identification, Safety Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) GlobalMark Printer
Brillantezza 60° 121 Gardner Units
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1 Roll/Box
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore (sistema imperiale) 0.008 in.
Spessore (sistema metrico) 0.20 mm
Dimensions (LxW) 15.24 m x 57.15 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 50 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 m
Larghezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 57.15 mm