Learn More
Phosphorous acid, 98%, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phosphorous acid |
| Colore | White |
| Punto di fusione | 73.0°C |
| Punti di ebollizione | 200.0°C |
| Densità | 1.6500g/mL |
| Metalli pesanti (come Pb) | 20ppm max. |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Gravità specifica | 1.65 |
| Punto d'infiammabilità | >100°C |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phosphorous acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.