Learn More
Phosphorus pentasulfide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-3213051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10057682
Marca: Thermo Scientific Acros 196725000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-80-3
Formula molecolare P4S10
Molecular Weight (g/mol) 444.48
Numero MDL MFCD00011441
InChI Key CYQAYERJWZKYML-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phosphorus pentasulfide, sulfur phosphide, diphosphorus pentasulfide, diphosphorus pentasulphide, tetraphosphorus decasulfide, phosphoric sulfide, phosphorus persulfide, phosphorus pentasulphide, thiophosphoric anhydride, sirnik fosforecny czech
PubChem CID 14817
SMILES P12(=S)SP3(=S)SP(=S)(S1)SP(=S)(S2)S3
Specifica
Punti di ebollizione 514.0°C
Materiale o nome chimico Phosphorus pentasulfide
Punto di fusione 282.0°C to 286.0°C
Colore Yellow to Green
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98% min
Formula lineare P4S10
Fieser 01,870; 03,226; 04,389; 05,534; 06,470; 07,290; 08,401; 09,374; 10,320
Punto d'infiammabilità >100°C
Indice di Merck 15,7466
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts forming h3po4 and h2s. Other solubilities: soluble in solutions of alkali hydroxides, soluble in carbon disulfide, reacts with alcohols and acids
Peso formulazione 444.48
Percent Purity ≥98%
Imballaggio Glass bottle
Densità 2.08
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorus pentasulfide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H228-Solido infiammabile.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.