Learn More
Phosphorus pentoxide, 98%, extra pure
Codice prodotto. p-3593490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
250g
Codice prodotto. 10340994
Marca: Thermo Scientific Acros 200892500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-56-3
Formula molecolare O5P2
Molecular Weight (g/mol) 141.94
Numero MDL MFCD00011440
InChI Key DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Phosphoric anhydride
IUPAC Name tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphorus pentoxide
Punto di fusione 340.0°C to 360.0°C
Colore White
Forma fisica Hygroscopic Crystalline Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare P2O5
Fieser 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267
Indice di Merck 15,7467
Informazioni di solubilità Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat.
Peso formulazione 141.94
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorus pentoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.