Learn More
Phosphorus(V) bromide, 95%
Codice prodotto. p-7026474
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11400667
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22481.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-69-7 | Br5P | 430.494 g/mol
Phosphorus(V) bromide, is used in organic chemistry to convert carboxylic acids to acyl bromides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phosphorus(V) bromide, is used in organic chemistry to convert carboxylic acids to acyl bromides
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-69-7
Formula molecolare Br5P
Molecular Weight (g/mol) 430.494
Numero MDL MFCD00011437
InChI Key QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide
PubChem CID 62678
IUPAC Name pentabromo-$l^{5}-phosphane
SMILES P(Br)(Br)(Br)(Br)Br
Specifica
Punti di ebollizione 105°C to 107°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Phosphorus(V) bromide
Punto di fusione ∽105°C (decomposition)
Quantità 25 g
Numero UN UN2691
Beilstein 3903332
Indice di Merck 14,7350
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 430.5
Percent Purity 95%
Odore Acrid
Sensibilità Moisture sensitive
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorus(V) bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phosphorus pentabromide