Learn More
Phosphorus(V) oxide, Puratronic™, 99.9925% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11386957
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
5 x 100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
Codice prodotto. 11386957
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010827.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A dehydrating agent often used as a desiccant for bacterial cultural extracts analyzed by gas-liquid chromatography. Used for the preparation of phosphoric acid, phosphorus compound, it can also be used for the preparation of high-purity phosphoric acid. Also used in sugar refining and a catalyst for air blowing of asphalt, reagent in the efficient and modified Biginelli-type synthesis of 3,4-dihydro-1H-indeno[1,2-d]pyrimidine-2,5-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-56-3
Formula molecolare O5P2
Molecular Weight (g/mol) 141.94
Numero MDL MFCD00011440
InChI Key DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphorus(V) oxide
Punto di fusione 340°C
Densità 2.39g/mL
Punti di ebollizione 360°C (sublimation)
Odore Weak
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 10 g
Numero UN UN1807
Sensibilità Moisture Sensitive
Indice di Merck 14,7355
Peso formulazione 141.94
Percent Purity 99.9925%
Grado Puratronic
Forma fisica Powder