Learn More
Phosphorus(V) oxybromide, 98% min
Codice prodotto. p-3208576
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11488660
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 056135.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Use As a Chemical Intermediate | CAS: 7789-59-5 | Br3OP | 286.685 g/mol
As a chemical intermediate.Phosphorus(V) oxybromide is used as a brominating agent in the synthesis of 2,4,6-tribromopyrimidine and bromoheterocyclic compounds. It is used in the phosphorus flame retardant and phosphorus activators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-59-5
Formula molecolare Br3OP
Molecular Weight (g/mol) 286.685
Numero MDL MFCD00036298
InChI Key UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3
PubChem CID 24613
SMILES O=P(Br)(Br)Br
Specifica
Punti di ebollizione 189°C
Materiale o nome chimico Phosphorus(V) tribromide oxide
Punto di fusione 56°C
Colore White to Yellow
Forma fisica Lump
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98% min.
Informazioni di solubilità Decomposes in water. Soluble in ether,carbon disulfide,benzene,chloroform and sulfuric acid.
Peso formulazione 286.73
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 2.822
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorus(V) oxybromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phosphorus oxybromide