Learn More
Phosphotungstic acid hydrate
Codice prodotto. p-42785 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10289413
Marca: Thermo Scientific Acros 208310250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12501-23-4 | H5O41PW12 | 2880.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12501-23-4
Formula molecolare H5O41PW12
Molecular Weight (g/mol) 2880.20
Numero MDL MFCD00011342
InChI Key AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phosphotungstic acid hydrate, tungstophosphoric acid, 12-tungstophosphoric acid hydrate, phosphoric acid dodecakis tungsten trioxide hydrate, iuaxea, aronis24073, phosphotungstic acid hydrate, reagent grade, phosphotungstic acid hydrate, for microscopy, phosphotungstic acid hydrate, p.a, phosphotungstic acid hydrate, saj special grade
PubChem CID 16212977
SMILES O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphotungstic acid hydrate
Nota nome p.a.
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Formula lineare 12WO3·xH2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether and alcohol
IUPAC Name phosphoric acid;trioxotungsten;hydrate
Peso formulazione 2880.17
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphotungstic acid hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.