Learn More
Phosphotungstic acid hydrate
Codice prodotto. 11359247
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11359247
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040116.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12067-99-1 | P2O5·24WO3·xH2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phosphotungstic acid is used as a catalyst for the hydrolysis of propene to prepare 2-propanol. It is also involved in heterogeneous catalysis reaction to prepare propene from 2-propanol and methanol from hydrocarbons. Its ethanolic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12067-99-1
Numero MDL MFCD00041964
Sinonimo Tungstophosphoric acid
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphotungstic acid hydrate
Colore White
Odore Odorless
Quantità 100 g
Formula molecolare P2O5·24WO3·xH2O
Forma fisica Powder
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,7364
Informazioni di solubilità Soluble in water, alcohol and ether
Peso formulazione 5706.35 (Anhydrous)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphotungstic acid hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .