Learn More
Buerkle™ Vassoio fotografico con nervature sul fondo
Codice prodotto. 10529451
Click to view available options
Materiale:
PVDF
Polipropilene/Polietilene
Polypropylene
Polypropylene, Polyethylene
Da utilizzare con:
11 to 13 mm dia. Hose
5 to 7 mm dia. Hose
7 to 9 mm dia. Hose
9 to 11 mm dia. Hose
Larghezza complessiva (sistema metrico):
4 mm
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10529451
Marca: Buerkle™ 86050060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Consente di trasferire liquidi o gas per rilasciare o bloccare il flusso, o modificarne la direzione. Le valvole a due o tre vie Buerkle™ sono disponibili in PVDF o PP/PE per soddisfare una vasta gamma di esigenze.
  • For transfer of liquids or gases in order to release the flow, to block it or to change its direction
  • PVDF: excellent chemical resistance, transparent, suitable for food
  • PP/PE: for industrial use, red/white
  • Operating temperature: PVDF +0 up to +40 °C, PP/PE +5 up to +40 °C
  • Resistant to compression max. 1 bar
  • With mounting plate for easy installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con 5 to 7 mm dia. Hose
Include Piastra di montaggio
Temperatura operativa max (sistema metrico) °
Materiale Polipropilene/Polietilene
Min. Operating Temperature (Metric) 5°C
Larghezza complessiva (sistema metrico) 4 mm
Tipo Valvola a due vie