Learn More
Buerkle™ Vassoio fotografico con nervature sul fondo
Click to view available options
Materiale:
PVDF
Polipropilene/Polietilene
Polypropylene
Polypropylene, Polyethylene
Da utilizzare con:
11 to 13 mm dia. Hose
5 to 7 mm dia. Hose
7 to 9 mm dia. Hose
9 to 11 mm dia. Hose
Larghezza complessiva (sistema metrico):
4 mm
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For transfer of liquids or gases in order to release the flow, to block it or to change its direction
- PVDF: excellent chemical resistance, transparent, suitable for food
- PP/PE: for industrial use, red/white
- Operating temperature: PVDF +0 up to +40 °C, PP/PE +5 up to +40 °C
- Resistant to compression max. 1 bar
- With mounting plate for easy installation
Specifica
Specifica
| Colore | Red/White |
| Da utilizzare con | 11 to 13 mm dia. Hose |
| Include | Mounting Plate |
| Temperatura operativa max (sistema metrico) | ° |
| Materiale | Polypropylene |
| Min. Operating Temperature (Metric) | 5°C |
| Larghezza complessiva (sistema metrico) | 8 mm |
| Resistance Properties | 1 bar |
| Tipo | 2-way Valve |
| Larghezza (sistema metrico) | 8 mm |
| Vedi altri risultati |