Learn More
Brady™ BradyGlo™ Photoluminescent Polyester Glow-in-the-dark Arrow Tape
Codice prodotto. 11781665
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
50.8 mm
76.2 mm
Forma:
Arrow
V-shaped
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 11781665
Marca: Brady™ 090974
BradyGlo™ B-324 arrow tapes exceed ASTM E 2072-00 standard specifications as well as the standards for 10+ hour glow requirements.
  • BradyGlo™ B-324 arrow tapes exceed ASTM E 2072-00 standard specifications as well as the following standards for 10+ hour glow requirements: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO Resolution A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Class A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Parts 1-4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 and Lloyd's register Cert. 01/6007
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E–2072-00 / ASTM E–2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67 510 (Parts 1 - 4), and PSPA Standard 002 Part 2
Descrizione Arrow-Style
Tipo di adesivo Acrylic, Pressure-sensitive, Permanent
Rivestimento None
Colore Green on Photoluminescent
Display Blank
Finitura Matte
Formato Roll
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Product Type Photoluminescent Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For exit and directional signs, identification of fire alarms and extinguishers, low location egress pathway markings, and directional systems for escape or evacuations routes. Recommended Uses of Photoluminescent Safety Markings
Brillantezza 60° 121 Gardner Units
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1 Roll
Quantità 1 Ea.
Forma Arrow
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0079 in.
Spessore (sistema metrico) 0.201 mm
Dimensions (LxW) 4.57 m x 76.20 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 4.57 m
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 3 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.31 in.
Altezza (sistema metrico) 8 mm
Alternate Part Number B324 3 in. X5YD GRN/GLO ARROW TAPE