Learn More
Novus Biologicals™ PHPT1 Antibody Pair [HRP]
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Descrizione
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human PHPT1.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 15.6 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 15.63-1000 pg/mL |
| Saggio | Sandwich ELISA |
| Coniugato | HRP |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificità | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human PHPT1. |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sandwich ELISA |
| Alias gene | bA216L13.10, DKFZp564M173, EC 3.1.3,14 kDa phosphohistidine phosphatase, EC 3.1.3.-, HSPC141, phosphohistidine phosphatase 11700008C22Rik, phosphohistidine phosphatase 14kDa, PHP14°CGI-202, Protein janus-A homolog, RP11-216L13.10, sex-regulated protein janus-a |
| ID gene (immissione) | 29085 |
| Vedi altri risultati |