Learn More
Phthalates in Polyvinyl Chloride Standard, 8 Components, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1.5 g
Dimensione della confezione:
1.50g
Descrizione
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phthalates in Polyvinyl Chloride |
| Nota nome | Designed to meet the regulations required for testing of PVC toys and other consumer products |
| Imballaggio | 2mL Amber Prescored Glass Ampule |
| Metodi | For Consumer Product Safety Commission Method CPSC-CH-C1001-09.1 |
| Solvente o matrice | Polyvinyl Chloride |
| Quantità | 1.5 g |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phthalates in Poly(vinyl chloride)
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: polyvinyl chloride,dibutyl phthalate, BBP, bis(2-ethylhexyl) phthalate, di-n-octyl phthalate, dimet
Product intended for laboratory use only