Learn More
Phthalic acid, 99%
Codice prodotto. 10762695 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10762695 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10745781 250 g Plastic bottle 250g
10205140 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10762695 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131070025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 88-99-3 | C8H6O4 | 166.132 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-99-3
Formula molecolare C8H6O4
Molecular Weight (g/mol) 166.132
Numero MDL MFCD00002467
InChI Key XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
PubChem CID 1017
ChEBI CHEBI:29069
IUPAC Name phthalic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalic acid
Punto di fusione 200.0°C to 205.0°C
Colore White
Densità 168g/mL
Quantità 2.5 kg
Punto d'infiammabilità 168°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Intervallo percentuale saggio 99%
Beilstein 09, 791
Indice di Merck 15, 7483
Informazioni di solubilità Solubility in water: 7g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, sparingly soluble in ether, practically insoluble in chloroform
Peso formulazione 166.13
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phthalic acid