missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phthalic acid, bis-isononyl ester (technical), Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30314556
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30314556

Marca: Dr. Ehrenstorfer DREC16173600100MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers)
CAS 68515-48-0
Formula molecolare C26H42O4
Quantità 100 mg
Sinonimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich, Phthalic acid, bis-iso-nonyl ester, Phthalic acid bis-isononyl ester, Di(C8-10-branched,C9-rich alkyl) phthalate, Phthalic acid, bis-isononyl ester (technical)
InChI Formula InChI=1S/C26H42O4/c1-3-5-7-9-11-13-17-21-29-25(27)23-19-15-16-20-24(23)26(28)30-22-18-14-12-10-8-6-4-2/h15-16,19-20H,3-14,17-18,21-22H2,1-2H3
SMILES O=C(OCCCCCCCCC)C1=C(C(OCCCCCCCCC)=O)C=CC=C1
IUPAC Name dinonyl phthalate
Molecular Weight (g/mol) 418.61
Peso formulazione 418.31 g/mol
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato