Learn More
Phthalic anhydride, ACS reagent
Codice prodotto. 13418588 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
2kg
500g
5kg
Codice prodotto. 13418588
Marca: Thermo Scientific Acros 423320050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85-44-9
Formula molecolare C8H4O3
Molecular Weight (g/mol) 148.12
Numero MDL MFCD00005918
InChI Key LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalic anhydride
Punto di fusione 129.0°C to 132.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 284.0°C
Punto d'infiammabilità 152°C
Residuo della combustione 0.01% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Drum
Quantità 5 kg
Beilstein 17,469
Fieser 01,882; 17,148
Indice di Merck 15,7484
Informazioni di solubilità Solubility in water: 6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and carbon disulfide, slightly soluble in ether, 7.5% in benzene (25°C), forms phthalic acid in water
IUPAC Name 2-benzofuran-1,3-dione
Viscosità 6.4 mPa.s (197°C)
Peso formulazione 148.12
Percent Purity 99.0 to 100.2%
Grado Reagente ACS
Forma fisica Flaky Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.