missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ PiBind Resin

Codice prodotto. 18726003 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5000 mg
Dimensione della confezione:
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18726003

Marca: Novus Biologicals™ 5010015

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

PiBind™ resin provides quick and easy way to remove contaminating Pi from buffers

PiBind resin has an extremely high affinity for inorganic phosphate, and is used to eliminate contaminating Pi from buffer solutions to reduce background signals in phosphatase or ATPase assays. PiBind resin may also be used to remove Pi from cell and tissue extracts and is a rapid alternative to desalting or dialysis. The resin works over a broad range of pH values and is unaffected by many commonly used buffer additives.

Recommended Storage

Store at 4°C. Do not freeze.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Tipo Resin
Quantità 5000 mg
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato