Learn More
Piceatannol, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200098437
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
Codice prodotto. 16443366
Marca: Medchem Express HY13518
MedChemExpress Piceatannol is a well-known Syk inhibitor and reduces the expression of iNOS induced by TNF.
Piceatannol is an effective agent for research of acute lung injury (ALI). Piceatannol is a naturally occurring polyphenolic stilbene found in various fruits and vegetables and exhibits anticancer and anti-inflammatory properties. Piceatannol induces apoptosis in DLBCL cell lines. Piceatannol induces autophagy and apoptosis in MOLT-4 human leukemia cells.
Specifica
Materiale o nome chimico Piceatannol
CAS 10083-24-6
Colore Earth Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H12O4
Quantità 25 mg
Sinonimo Astringenin trans-Piceatannol
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 31 mg/mL (126.92 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (4.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C=C/C2=CC(O)=CC(O)=C2)C=C1O
Molecular Weight (g/mol) 244.24
Peso formulazione 244.24
Percent Purity 98.09%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.