Learn More
Ansell Picosoft DG Light Duty Polyamide Gloves with PVC-Dotted Palm
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Puntinatura in PVC sul palmo, per prestazioni di presa migliorate
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Coating Material | PVC Dots |
| Colore | Gray |
| Finitura esterna | Partially Textured |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Materiale | Polyamide |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Size | 6 |
| EN388 Standard | 2121A |
| Vedi altri risultati |