Learn More
Picric Acid, 4% in Methanol, Ricca
Codice prodotto. 31940814
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31940814 - -
31940711 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31940814 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore R58605404C
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027