Learn More
Picric Acid, 4% (w/v) in Denatured Ethanol (Reagent Alcohol), Ricca
Codice prodotto. 31940598
Codice prodotto. 31940598 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore R58607001A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
  • Picric Acid, 4 in Ethanol, 1 L Poly natural
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium Pyroantimonate Soln
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.