Learn More
Picric Acid, Saturated, Approximately 1.2% (w/v), Ricca Chemical
Codice prodotto. 31749547
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
500 mL HDPE Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
31749547 100 mL 500 mL HDPE Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31749547 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore R5860000100A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5 , 88-89-1
Formula molecolare C6H3N3O7
Molecular Weight (g/mol) Mixture
InChI Key OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2,4,6-trinitrophenol
Specifica
Materiale o nome chimico Picric Acid
Punto di fusione 0.0°C
Punti di ebollizione 100°C
CAS max % 1.18%, 98.82%
Colore Yellow
Aspetto Yellow Liquid
Quantità 100 mL
CAS min. % 1.18%, 98.82%
Imballaggio 500 mL HDPE Bottle
Forma fisica Liquid
SMILES OC1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Grado Laboratory