Learn More
Picrotoxin, 95%
Codice prodotto. 10607314 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10607314
Marca: Thermo Scientific Acros 131210010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 124-87-8 | C30H34O13 | 602.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-87-8
Formula molecolare C30H34O13
Molecular Weight (g/mol) 602.58
InChI Key VJKUPQSHOVKBCO-DMRKGALJSA-N
Sinonimo picrotoxin
PubChem CID 131846146
SMILES CC(=C)C1C2C3C4(C(C1C(=O)O2)(CC5C4(O5)C(=O)O3)O)C.CC12C3C4C(C(C1(CC5C2(O5)C(=O)O3)O)C(=O)O4)C(C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Picrotoxin
Punto di fusione 199.0°C to 202.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Mixture of Picrotoxinin and Picrotin) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,7527
Rotazione specifica − 32.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/5mL (100°C). Other solubilities: soluble in boiling alcohol (1gr/3mL),dilute acids,and alkalies; sparingly soluble in ether and ccl4,readily soluble in strong ammonia water and in aq.,solns of naoh.,1gr/13.5 mL in 95% ethan
Peso formulazione 602.58
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Picrotoxin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/