Learn More
Sartorius Pipettatori elettronici monocanale PICUS™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13223019 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio
Red
Verde
Incrementi:
0.02 μl
μ
0,2 μl
1 μl
5 μl
10μL
Volume (sistema metrico):
10,000 μL
Da 100 a 5000 μl
Da 50 a 1000 μl
da 0.2 a 10 μl
da 10 a 300 μl
da 5 a 120 μl
Dimensione della confezione:
1 GR
Pezzo
Codice prodotto. 13223019
Marca: Sartorius 735021
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Risultati affidabili con la tecnologia di nuova generazione e il sistema di controllo degli errori. Il design leggero ed ergonomico e l'espulsione elettronica del puntale prevengono le lesioni da sforzi ripetuti. Le pipette elettroniche monocanale Sartorius PICUS™ offrono un risparmio di tempo grazie alla regolazione rapida con esclusivo tracker per micropiastra incorporato e alla programmazione semplice.
Small, lightweight electronic pipet helps to avoid RSI (repetitive strain injury). Ergonomic benefits include electronic tip ejection, adjustment wheel for scrolling menus, adjusting volume and controlling manual pipetting and a feather light operating button.
  • Helps prevent repetitive strain injury (RSI) due to light weight, ergonomic design and electronic tip ejection
  • Achieve better, more reliable results with new generation technology and error control system
  • Save time with fast one-hand adjustment, a unique built-in microplate tracker and easy programmability
  • Variety of pipetting modes in user friendly interface including memory places for favorite programs
  • Unique Tracker in conjunction with pipetting, reverse pipetting and multi-dispensing modes to help microplate work
  • Adjustment possibility for 1-point, 2-points and 3-points
  • Easy maintenance of lower parts with GLP (Good Laboratory Practice) information integrated in software for following the service and calibration
  • Safe-Cone filters in all models >10 μL to prevent contamination
  • Autoclavable lower parts in all models (excluding 1200 μL models)
  • Compatible with electronic pipet charging systems, charging stand for one pipet and charging carousel for four pipets
  • Direct charging option with micro USB cable
  • Delivered without USB AC adapter (available separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 2.5 - 0.9%
Tipo di batteria Ioni di litio
Punti di calibrazione Multipli
Punte compatibili Puntale Optifit da 10 μL, puntale con filtro SafetySpace™
Spaziatura punta regolabile Yes
Autoclavabile Autoclavable
Colore Grigio
Monouso Reusable
Da utilizzare con Optifit Tip (10μL), SafetySpace Filter Tip
Materiale Polypropylene
Numero di canali 1
Product Line Picus
Programmabilità Yes
Sterilità Non-sterile
Tipo Electronic Pipette
Volume (sistema metrico) da 0.2 a 10 μl
Display LED
Stile delle dita Ergonomico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Puntale Optifit da 10 μL, puntale con filtro SafetySpace™
Include Adattatore CA
Incrementi 0.02 μl
Interfaccia utente multilingue
Numero di velocità 9
Precisione Da 1.50 a 0.40
Quantità Ciascuno
Warranty 2 anni
Lunghezza (sistema imperiale) 8.42 in.
Lunghezza (sistema metrico) 214 mm